Tlačiť
3-Furanmethanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 218.61 EUR
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furanmethanol 99%
3-Furanmethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₆O₂
Teplota varu: 79…80 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,139 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005352
Číslo CAS: 4412-91-3
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %