Tlačiť
5-Aminoquinoline
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
104600010 104600050
ACRO104600010EA 95.47 EUR
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminoquinoline
5-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 106…109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006797
Číslo CAS: 611-34-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %