Tlačiť
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
132070010 132070050 132070250
ACRO132070010EA 62.17 EUR
ACRO132070010 ACRO132070050 ACRO132070250
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.10 g/mol
Teplota tavenia: 207…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005219
Číslo CAS: 634-97-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure