Tlačiť
3-bromofuran-2,5-dione 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
147450100 147450500
ACRO147450100EA 93.86 EUR
ACRO147450100 ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₄HBrO₃
Teplota varu: 215 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,905 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005519
Číslo CAS: 5926-51-2
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %