Tlačiť
Cyclohexanemethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
146570050 146570250
ACRO146570050EA 85.04 EUR
ACRO146570050 ACRO146570250
Cyclohexanemethylamine 97%
Cyclohexanemethylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 161…163 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001520
Číslo CAS: 3218-02-8
OSN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %