Tlačiť
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cycloheptane carboxylic acid
111020050 111020250
ACRO111020050EA 149.22 EUR
ACRO111020050 ACRO111020250
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Cycloheptanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Mw: 142.2
Teplota varu: 135…138 °C (9 mmHg)
Teplota tavenia: 71
Hustota: 1.035 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004152
Číslo CAS: 1460-16-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %