Tlačiť
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99.9+% stabilizovaný, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 171.28 EUR
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99.9+% stabilizovaný, extra pure
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota tavenia: –140 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –1 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276401
Číslo CAS: 5614-37-9
OSN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm