Tlačiť
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) synthetic 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
428121000 428120250 428125000
ACRO428121000EA 116.16 EUR
ACRO428121000 ACRO428120250 ACRO428125000
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) synthetic 95%
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Vzorec: C₂₉H₅₀O₂
Mw: 430.71
Teplota tavenia: 2.5…3.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00072045
Číslo CAS: 10191-41-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %