Tlačiť
Allylmagnesium bromide 1 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209531000 209538000
209531000.EA 125.15 EUR
209531000. 209538000.
Allylmagnesium bromide 1 M in diethyl ether, AcroSeal®
Allylmagnesium bromide
Appearance: Yellow-green to grey Solution
Vzorec: C₃H₅BrMg
Hustota: 0,851 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000044
Číslo CAS: 1730-25-2
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-green to grey Solution
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M