Tlačiť
Acetaldehyd 99.5%, AcroSeal®, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethanal
427171000 427178000
427171000.EA 46.93 EUR
427171000. 427178000.
Acetaldehyd 99.5%, AcroSeal®, extra pure
Acetaldehyd
Vzorec: CH₃CHO
Teplota varu: 21 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,785 g/cm³
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006991
Číslo CAS: 75-07-0
OSN: 1089
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %