Tlačiť
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
179380010 179380050
ACRO179380010EA 138.39 EUR
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₅N
Teplota varu: 114…116 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,752 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008201
Číslo CAS: 15673-00-4
OSN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %