Tlačiť
Sulfid draselný (K2Sx), pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 62.58 EUR
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Sulfid draselný (K2Sx), pure
Sulfid draselný (K2Sx)
Vzorec: K₂(S)n
Teplota tavenia: 200…250 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148074
Číslo CAS: 37199-66-9
OSN: 1382
ADR: 4.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)