Tlačiť
Kyselina fosforečná 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 68.19 EUR
389025000. 389020025. 389021000.
Kyselina fosforečná 98+%, pure
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota varu: ∼158 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42 °C
Hustota: 1,7 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
OSN: 3453
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm