Tlačiť
Cyclopentanecarbaldehyde 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
425910050 425910010 425910250
ACRO425910050EA 208.18 EUR
ACRO425910050 ACRO425910010 ACRO425910250
Cyclopentanecarbaldehyde 97% stabilizovaný
Cyclopentanecarbaldehyde
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 140…141 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,919 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00060798
Číslo CAS: 872-53-7
OSN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone