Cyclopentanecarbaldehyde 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
425910050
425910010
425910250
ACRO425910050EA
208.18
EUR
ACRO425910050
ACRO425910010
ACRO425910250
Cyclopentanecarbaldehyde 97% stabilizovaný
Cyclopentanecarbaldehyde
Vzorec:
C₆H₁₀O Teplota varu: 140…141 °C (760 mmHg) Hustota: 0,919 g/cm³ Teplota vzplanutia: 28 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00060798 Číslo CAS: 872-53-7 OSN: 1989 ADR: 3,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4430 to 1.4480 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.1 % w/w hydroquinone |