Tlačiť
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
211680250 211681000 211682500
ACRO211680250EA 109.11 EUR
ACRO211680250 ACRO211681000 ACRO211682500
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 153…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012830
Číslo CAS: 39178-35-3
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 161 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %