Tlačiť
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 801.04 EUR
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Teplota tavenia: 256 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012415
Číslo CAS: 12092-47-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %