4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pinacol Borane
371630050
371630250
371631000
ACRO371630050EA
79.02
EUR
ACRO371630050
ACRO371630250
ACRO371631000
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% stabilised
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS No.: 25015-63-8
Vzorec:
C₆H₁₃BO₂ Teplota varu: 42…43 °C (50 mmHg) Hustota: 0,882 g/cm³ Teplota vzplanutia: 5 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00674030 Číslo CAS: 25015-63-8 OSN: 3399 ADR: 4.3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | ≤1.1 % Triethylamine |