Tlačiť
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% Stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pinacol Borane
371630050 371630250 371631000
ACRO371630050EA 78.91 EUR
ACRO371630050 ACRO371630250 ACRO371631000
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% Stabilised
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS No.: 25015-63-8
Vzorec: C₆H₁₃BO₂
Mw: 127.98 g/mol
Teplota varu: 42…43 °C (50 mmHg)
Hustota: 0.882 g/cm³
Teplota vzplanutia: 5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00674030
Číslo CAS: 25015-63-8
OSN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine