Tlačiť
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: beta-Alanine methyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OMe·HCl, β-Alanine methyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, H-β-Ala-OMe.HCl
371470050 371470250
ACRO371470050EA 63.78 EUR
ACRO371470050 ACRO371470250
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 3196-73-4
Vzorec: C₄H₉NO₂·HCl
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039060
Číslo CAS: 3196-73-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %