Tlačiť
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
363955000 363950025
ACRO363955000EA 761.33 EUR
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9
Vzorec: C₇H₈O₄Rh
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009884
Číslo CAS: 14874-82-9
OSN: 3467
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %