Tlačiť
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
363840010 363840250
ACRO363840010EA 75.41 EUR
ACRO363840010 ACRO363840250
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Tris(hydroxymethyl)phosphine
CAS No.: 2767-80-8
Vzorec: C₃H₉O₃P
Teplota varu: 111…113 °C (2,5 mmHg)
Teplota tavenia: 48…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055382
Číslo CAS: 2767-80-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %