Tlačiť
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
363610010 363612500
ACRO363610010EA 332.13 EUR
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂Pt
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012413
Číslo CAS: 12080-32-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)