Tlačiť
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
363581000 363585000
ACRO363581000EA 243.48 EUR
ACRO363581000 ACRO363585000
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 64536-78-3
Vzorec: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
Teplota tavenia: 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075097
Číslo CAS: 64536-78-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 45.6 to 47.0 %