Tlačiť
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 96.13 EUR
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Vzorec: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Mw: 612.38 g/mol
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064793
Číslo CAS: 52462-29-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %