Tlačiť
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
362990010 362990050
ACRO362990010EA 281.99 EUR
ACRO362990010 ACRO362990050
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO₂
Teplota tavenia: 119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02259750
Číslo CAS: 340188-50-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)