Tlačiť
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
241010010 241010050
ACRO241010010EA 122.74 EUR
ACRO241010010 ACRO241010050
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS No.: 22428-87-1
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00067003
Číslo CAS: 22428-87-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %