Tlačiť
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
212730100 212731000
ACRO212730100EA 115.52 EUR
ACRO212730100 ACRO212731000
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pure
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
CAS No.: 10580-03-7
Vzorec: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149620
Číslo CAS: 10580-03-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 % (Calculated on oxalate)