Allylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
209671000
209678000
209671000.EA
150.82
EUR
209671000.
209678000.
Allylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Allylmagnesium chloride
Appearance: Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Vzorec:
C₃H₅ClMg Hustota: 0,96 g/cm³ Teplota vzplanutia: –17 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000473 Číslo CAS: 2622-05-1 OSN: 3399 ADR: 4.3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow to green to grey to brown to black Solution |
Titration with HCl | 1.5 to 1.9 M |