Tlačiť
Allylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209671000 209678000
209671000.EA 150.82 EUR
209671000. 209678000.
Allylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Allylmagnesium chloride
Appearance: Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Vzorec: C₃H₅ClMg
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000473
Číslo CAS: 2622-05-1
OSN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Titration with HCl 1.5 to 1.9 M