Tlačiť
Vinylmagnesium bromide 0.7 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209391000 209398000
209391000.EA 80.63 EUR
209391000. 209398000.
Vinylmagnesium bromide 0.7 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Appearance: Clear yellow to orange to brown Solution
Vzorec: C₂H₃BrMg
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000042
Číslo CAS: 1826-67-1
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.70 to 0.90 M