Tlačiť
Aluminium bromide, anhydrous 98+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198411000 198410250 198415000
ACRO198411000EA 253.91 EUR
ACRO198411000 ACRO198410250 ACRO198415000
Aluminium bromide, anhydrous 98+%, extra pure
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
Teplota varu: 265 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 97 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003421
Číslo CAS: 7727-15-3
OSN: 1725
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm