Celestine blue, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
195560100
195560500
ACRO195560100EA
141.6
EUR
ACRO195560100
ACRO195560500
Celestine blue, pure
Celestine blue
CAS No.: 1562-90-9
Vzorec:
C₁₇H₁₈ClN₃O₄ Teplota tavenia: 227…230 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011927 Číslo CAS: 1562-90-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark grey to dark brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
UV Lambda max | 638 to 648 nm |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥700 (in water) |