Tlačiť
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
362280010 362280050
ACRO362280010EA 402.73 EUR
ACRO362280010 ACRO362280050
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 71830-07-4
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00211290
Číslo CAS: 71830-07-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥90 %
Specific optical rotation +5° to +9° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥94 %