Tlačiť
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-Ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
362040010 362040250
ACRO362040010EA 156.44 EUR
ACRO362040010 ACRO362040250
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO₂
Teplota tavenia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02259715
Číslo CAS: 167834-24-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)