Tlačiť
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
382860010 382862500
ACRO382860010EA 166.87 EUR
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Vzorec: C₇H₉NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972322
Číslo CAS: 27911-63-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)