Tlačiť
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
382561000 382565000
ACRO382561000EA 132.77 EUR
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Vzorec: C₁₂H₁₅O₂Rh
Teplota tavenia: 140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075051
Číslo CAS: 32354-50-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %