Tlačiť
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
382551000 382555000
ACRO382551000EA 105.5 EUR
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Vzorec: C₁₄H₈BF₄Rh
Teplota tavenia: 209…211 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00671775
Číslo CAS: 36620-11-8
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %