Tlačiť
4-Borono-L-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
358931000 358932500
ACRO358931000EA 114.72 EUR
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
Teplota tavenia: 283…293 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075172
Číslo CAS: 76410-58-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %