Tlačiť
Phenethyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
380660050 380660250
ACRO380660050EA 140.2 EUR
ACRO380660050 ACRO380660250
Phenethyl isocyanate 99%
Phenethyl isocyanate
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18 g/mol
Teplota varu: 210 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.063 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037044
Číslo CAS: 1943-82-4
OSN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %