Tlačiť
Škrob, rozpustný 1% w/w aqueous solution Stabilised, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
Stabilizácia: 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 51.67 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Škrob, rozpustný 1% w/w aqueous solution Stabilised, pure
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test