Tlačiť
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 57.76 EUR
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃S
Teplota varu: 140 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,15 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059244
Číslo CAS: 599-91-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %