Tlačiť
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 64.18 EUR
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Vzorec: C₁₁H₁₆O₃S
Teplota varu: 170…172 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00027203
Číslo CAS: 778-28-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %