Tlačiť
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
379720250 379721000
ACRO379720250EA 178.5 EUR
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Vzorec: C₁₀H₉NO
Teplota tavenia: 204…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012077
Číslo CAS: 5416-80-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %