Tlačiť
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: α-Methylhydrocinnamic acid
379080010 379080050
ACRO379080010EA 85.32 EUR
ACRO379080010 ACRO379080050
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Mw: 164.204 g/mol
Teplota varu: 167…168 °C (23 mmHg)
Teplota tavenia: 37…41 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00192301
Číslo CAS: 1009-67-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
HPLC ≥97.5 %