Tlačiť
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378991000 378990250
ACRO378991000EA 283.19 EUR
ACRO378991000 ACRO378990250
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M in dichloromethane
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60669-69-4
Vzorec: C₉H₁₈BF₃O₃S
Hustota: 1,271 g/cm³
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00009669
Číslo CAS: 60669-69-4
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M