Tlačiť
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nonamethyltrisilazane, Silanamine,1,1,1-trimethyl-N,N-bis(trimethylsilyl)-, Amine, tris(trimethylsilyl)-, Nitrilotris(trimethylsilane)
378770050 378770250
ACRO378770050EA 65.69 EUR
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Vzorec: C₉H₂₇NSi₃
Mw: 233.577 g/mol
Teplota varu: 72 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 67…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047990
Číslo CAS: 1586-73-8
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %