Tlačiť
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
378120050 378120250
ACRO378120050EA 217.01 EUR
ACRO378120050 ACRO378120250
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
CAS No.: 5815-08-7
Vzorec: C₉H₂₂N₂O
Teplota varu: 50…55 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,844 g/cm³
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00042858
Číslo CAS: 5815-08-7
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 90 % (sum of 3 constituents) varying proportionally Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane