Tlačiť
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
377940010 377942500
ACRO377940010EA 427.4 EUR
ACRO377940010 ACRO377942500
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Appearance: Red Crystalline powder
Vzorec: C₃₄H₃₈F₆IrP₃
Mw: 845.79 g/mol
Teplota tavenia: 224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064800
Číslo CAS: 38465-86-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %