Tlačiť
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) Hydride
377930010 377932500
ACRO377930010EA 312.88 EUR
ACRO377930010 ACRO377932500
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Appearance: Ochre Crystalline powder
Vzorec: C₇₂H₆₁P₄Rh
Teplota tavenia: 140…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015867
Číslo CAS: 18284-36-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥8.5 %