Tlačiť
Nocodazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 156.44 EUR
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Vzorec: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Teplota tavenia: 300…305 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005588
Číslo CAS: 31430-18-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %