Tlačiť
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
357810050 357810250
ACRO357810050EA 91.33 EUR
ACRO357810050 ACRO357810250
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilised
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Appearance: White to light green to light brown Crystalline powder
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₂
Mw: 165.617 g/mol
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078260
Číslo CAS: 2420-94-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Stabilizer 500 to 1000 ppm phenothiazine